Learn More
Masterflex™ Cabezales de bomba de eje largo estándar L/S™
Los cabezales de bomba de eje largo estándar Masterflex™ L/S™ son ideales para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
Marca: Masterflex™ 07024-10
424.28 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- El cabezal de la bomba es compacto y presenta un diseño simple
- La entrada/salida del mismo tubo lateral es perfecta para aplicaciones con espacio limitado
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
- Apto para su uso con tamaños de tubos L/S™ 16 o 24
- Admite un único tamaño de tubo para garantizar un rendimiento óptimo de las bombas Masterflex
- Usar con unidades de bomba Masterflex L/S™ que requieran un cabezal de bomba de eje largo
- Estos cabezales de bomba no son compatibles con las unidades de eje estándar
Especificaciones
1:1 Relación de transmisión | |
Transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad | |
Policarbonato | |
3 | |
L/S™ 24 | |
Acero inoxidable |
De 2,8 a 1700 ml/min | |
Unidades de bomba L/S™ que requieren un cabezal de bomba de eje largo | |
1 | |
Fijo | |
Eje largo | |
De 0,02 a 600 rpm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%