Learn More
Masterflex™ L/S™ Tygon™ Transparent Pump Tubing
Código de producto. p-8001576
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
16
18
Tamaño de la unidad:
15 metros
50 pies
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15213273 16 50 pies
15305323 18 15 metros
2 options
Código de producto. 15213273
Marca: Masterflex™ 0641816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed specifically for handling food products
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Material Tygon E-Food (B-44-4X)
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) procesamiento y dispensación de alimentos y bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -36 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Transparente
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas