Learn More
Gibco™ L-Selenomethionine
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
La selenometionina es un antioxidante y se ha demostrado que aumenta la actividad de la glutatión peroxidasa en las células endoteliales
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Ácido (S)-2-amino-4-(metilseleno)butírico |
| Fórmula molecular | C5H11NO2Se |
| Número MDL | MFCD00037210 |
| Clave InChI | RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N |
| SMILES | C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 196.12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Forma física | Polvo |
| Afficher plus |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu