Learn More
Clorhidrato de L-serinamida, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Serinamide hydrochloride |
Punto de fusión | 184°C to 190°C |
Color | De púrpura a rojo |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | HOCHCH(NH)CONH·HCl |
Envase | Frasco de vidrio |
Rotación específica | +13.5° to +15.5° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.57 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% (Argentometry) |