Learn More
Clorhidrato de bencilo de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11422150 5 g 5 g
11412150 1 g 1 g
11432150 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11422150
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28790.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60022-62-0 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60022-62-0
Fórmula molecular C10H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00038955
Clave InChI MGZWCDQAKCHOBX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-serine benzyl ester hydrochloride, h-ser-obzl.hcl, ser bzl .hcl, h-ser.obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, phenylmethyl ester, hydrochloride, l-serinebenzylesterhydrochloride, h-ser-obzl. hcl, pubchem19043, h-ser-obn hydrochloride
PubChem CID 12930233
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine benzyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC clorhidrato dee bencil 2-amino-3-hidroxipropanoato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Rotación óptica −12° (c=4 in Water)
Porcentaje de pureza 98%