Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster metílico de L-serina, 98 %
Código de producto. 10513111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10513111
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5680-80-8
Fórmula molecular C4H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 155.578
Número MDL MFCD00063680
Clave InChI NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Sinónimo l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
Nombre IUPAC Metil (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 160.0°C to 165.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 506
Rotación específica + 4.50
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Agua 1% Max. (K.F.)
Condición de rotación específica + 4.50 (20.00°C c=2,methanol)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales