Learn More
Microspec™ Espátulas en forma de L
Presenta bordes lisos que evitan rasgar y mellar el agar.
27.60€ - 605.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Poliestireno de alto impacto |
Esterilidad | Fabricación aséptica |
Longitud (imperial) | 5,5 in |
Longitud (métrico) | 140 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15732125
|
Microspec™
E1 |
7500 | Espátula | N/A | ||||||
15742125
|
Microspec™
E10 |
500 | Producto de inoculación |
27.60€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15752125
|
Microspec™
E4 |
500 | Espátula |
605.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hecho de poliestireno de alto impacto.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
- Ideal para el recuento de bacterias.
Especificaciones
Azul | |
Fabricación aséptica | |
140 mm |
Poliestireno de alto impacto | |
5,5 in | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Microspec™ Espátulas en forma de L