Learn More
Copan Diagnostics Espátulas en forma de L
Código de producto. p-3990654
Click to view available options
Cantidad:
1/envase despegable; 500 espátulas/caja
5/envase despegable; 1000 espátulas/caja
Unit Size:
1000 PCS
500 PCS
Product Code. 11726548
Brand: Copan Diagnostics 174CS01
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Espátulas en forma de L
Espátulas de plástico en forma de L
  • Para esparcir muestras líquidas.
  • El pie de la espátula tiene una superficie completamente lisa y redondeada, sin bordes ásperos ni imperfecciones en el plástico.
  • Permite incluso la extensión de muestras líquidas sobre la superficie de placas de agar sin ranurar ni cortar el medio.
  • Disponible en dos tamaños de paquete despegable estéril, cinco o diez espátulas por envase.
Specifications
Para utilizar con (equipo) Placas de cultivo
Cantidad 1/envase despegable; 500 espátulas/caja
Forma Con forma de L
Material Plástico
Tipo de producto 1/paquete despegable; 500 espátulas/caja
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para extender muestras líquidas, permite incluso la extensión de muestras líquidas sobre la superficie de placas de agar sin ranurar ni cortar el medio
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.