Learn More
L(-)-Sorbosa, 98 %
Código de producto. 10441841
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-79-6
Número MDL MFCD00151097
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Sinónimo l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Sorbose
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 158°C to 160°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,8852
Condición de rotación específica - 43.00 (20.00°C c=5,H2O,23 C)
Rotación específica -43
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,slightly soluble in ethanol,ethylether,methanol
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L(-)-Sorbose