Learn More
Ácido L(+)-tartárico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081590 500g Frasco de plástico 500 g
10655762 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11905061 10kg Tambor de plástico 10 Kg
3 options
Código de producto. 10081590
Marca: Thermo Scientific Acros 137855000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid
Punto de fusión De 168,0 °C a 172,0 °C
Color Blanco o incoloro
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1390 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, propanol y glicerol, éter de 4 g/l, insoluble en cloroformo
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación de 210 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0,5 % (1 g, 105 °C) máx.
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1