Learn More
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid is a potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid |
CAS | 7298-99-9 |
Fórmula molecular | C4H7NO5 |
Sinónimo | dl-threo-beta-hydroxyaspartic acid, unii-z9q5w0u8vw, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanedioic acid, l---threo-3-hydroxyaspartic acid, z9q5w0u8vw, dl-threo-beta-hydroxyaspartate, 3s-3-hydroxy-l-aspartic acid, d,l-threo-beta-hydroxy aspartic acid, 3-hydroxyaspartic acid, beta-hydroxyaspartic acid |
Clave InChI | YYLQUHNPNCGKJQ-LWMBPPNESA-N |
SMILES | C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)N |
Nombre IUPAC | (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanedioic acid |
Peso molecular (g/mol) | 149.102 |
Cantidad | 10 mg |
PubChem CID | 443239 |