Learn More
L--Tiroxina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Thyroxine |
| Punto de fusión | 235.0°C to 236.0°C |
| Color | Blanco a beige |
| Pérdida por secado | 1.0% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 14, IV, 2373 |
| Índice Merck | 15, 9570 |
| Mostrar más |