Learn More
L-Thyroxine, MedChemExpress
Código de producto. 16441896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. 16441896
Marca: Medchem Express HY18341
MedChemExpress L-Thyroxine (Levothyroxine; T4) is a synthetic hormone for the research of hypothyroidism. DIO enzymes convert biologically active thyroid hormone (Triiodothyronine,T3) from L-Thyroxine (T4).
L-Thyroxine (Levothyroxine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11I4NO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Levothyroxine T4
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (321.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 776.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.87
Porcentaje de pureza 96.76%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.