Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Triptófanfo, 99 %
Código de producto. 10193520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. 10193520
Marca: Thermo Scientific Chemicals 140595000
Solicitar formato a granel o personalizado
El L(-)-triptófano, n.º de CAS 73-22-3, es un aminoácido esencial necesario para la biosíntesis de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El L(-)-triptófano es un compuesto aromático no polar y un aminoácido esencial necesario para la síntesis de proteínas
  • Es un precursor bioquímico de niacina, alcaloides indol y serotonina
Aplicaciones
  • El L-triptófano actúa como un suplemento dietético natural y tiene aplicaciones de laboratorio en la investigación de antidepresivos, ansiolíticos y ayudas para el sueño
  • Es un precursor de metabolitos que son importantes en el estudio de laboratorio de la fisiología de mamíferos, incluidas las funciones gastrointestinales, la inmunidad, el metabolismo y el sistema nervioso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064340
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Tryptophan
Punto de fusión 280.0°C to 285.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco a blanco-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 22, 546
Rotación específica − 31.10
Índice Merck 15, 9977
Información de solubilidad Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Condición de rotación específica − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino