Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Triptófanfo, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El L(-)-triptófano es un compuesto aromático no polar y un aminoácido esencial necesario para la síntesis de proteínas
- Es un precursor bioquímico de niacina, alcaloides indol y serotonina
Aplicaciones
- El L-triptófano actúa como un suplemento dietético natural y tiene aplicaciones de laboratorio en la investigación de antidepresivos, ansiolíticos y ayudas para el sueño
- Es un precursor de metabolitos que son importantes en el estudio de laboratorio de la fisiología de mamíferos, incluidas las funciones gastrointestinales, la inmunidad, el metabolismo y el sistema nervioso
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L(-)-Tryptophan |
Punto de fusión | 280.0°C to 285.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco a blanco-amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Envase | Frasco de vidrio |
Beilstein | 22, 546 |
Rotación específica | − 31.10 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Triptófanfo, 99 % >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido