Learn More
L-triptófano, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453581 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11453581 1 kg 1 Kg
11423581 25 g -
11433581 100 g -
11443581 500 g -
4 options
Código de producto. 11453581
Marca: MP Biomedicals 0210315191
L-triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064340
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Forma física Polvo cristalino