Learn More
Clorhidrato de L-triptoanamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 149.00€
CAS | 5022-65-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H14ClN3O |
Peso molecular (g/mol) | 239.70 |
Número MDL | MFCD00054315 |
Clave InChI | WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N |
Sinónimo | l-tryptophanamide hydrochloride, h-trp-nh2.hcl, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, h-trp-nh2 hcl, l-tryptophane amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, l---tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-nh hcl, h-trp-nh2 . hcl |
PubChem CID | 6452180 |
SMILES | Cl.N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15480079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63405.03 |
1 g |
42.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15490079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63405.06 |
5 g |
149.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5022-65-1 | |
239.70 | |
WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N | |
6452180 |
C11H14ClN3O | |
MFCD00054315 | |
l-tryptophanamide hydrochloride, h-trp-nh2.hcl, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, h-trp-nh2 hcl, l-tryptophane amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, l---tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-nh hcl, h-trp-nh2 . hcl | |
Cl.N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O |
Especificaciones
L-Tryptophanamide hydrochloride | |
C11H14ClN3O | |
l-tryptophanamide hydrochloride, h-trp-nh2.hcl, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, h-trp-nh2 hcl, l-tryptophane amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, l---tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-nh hcl, h-trp-nh2 . hcl | |
Cl.N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O | |
239.70 | |
239.7 | |
Sólido |
5022-65-1 | |
MFCD00054315 | |
WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N | |
(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide hydrochloride | |
6452180 | |
95% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 225-708-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only