Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-triptófano, 97 %
Código de producto. 15499028
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
L-Tryptophanol is an amino acid used in the construction of peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-triptofanol es un aminoácido que se utiliza en la construcción de péptidos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua 11,4 g/l (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2899-29-8
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.25
Número MDL MFCD00037970
Clave InChI UDQCRUSSQAXPJY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tryptophanol, h-tryptophanol, l---tryptophanol, tryptophanol, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, s-2-amino-3-3-indolyl-1-propanol, s---2-amino-3-3-indolyl propanol, tryptophanol, l, 2-amino-3-1h-indol-3-yl-propan-1-ol
PubChem CID 6951149
Nombre IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
SMILES NC(CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophanol
Color Marrón
Información de solubilidad Soluble in water 11.4g/L (25°C).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso