Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tirosina, 99+ %
Código de producto. 10245000
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
La L-tirosina, n.° de CAS 60-18-4, es un aminoácido aromático no esencial que se considera un metabolito fundamental, implicado en la síntesis de proteínas y la fotosíntesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La L-tirosina es el isómero levorrotatorio de la tirosina de aminoácidos aromáticos, sintetizada in vivo a partir de la L-fenilalanina
• Está disponible como un polvo cristalino y blanquecino, estable a temperatura ambiente y soluble en ácido clorhídrico
Aplicaciones
• La L-tirosina in vivo participa en la síntesis de proteínas y es un precursor de alcaloides, como morfina, neurotransmisores, epinefrina, ácido p-coumárico, tiroxina, melanina de pigmento y catecolaminas.
•Se ha demostrado que si la L-tirosina se utiliza como suplemento, aumenta los niveles de neurotransmisores, dopamina, adrenalina y norepinefrina en el cerebro
• Se considera un suplemento dietético esencial para los pacientes con fenilcetonuria que carecen de la enzima fenilalanina hidroxilasa y, por consiguiente, la fenilalanina no puede convertirse en tirosina
• La L-tirosina desempeña un papel fundamental como portador de electrones en el proceso de fotosíntesis
• Debido a su papel en la síntesis de catecolaminas, la L-tirosina también se utiliza en la investigación para estudiar su impacto en el estrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-18-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00002606
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Rotación específica -9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Índice Merck 15, 10020
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica − 11.05 (20.00°C c=5,dilHCL/H2O 50/50)
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on dried substance)
Forma física Polvo cristalino