Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tirosina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Descripción
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-tirosina se utiliza en productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y aditivos alimentarios. Es un precursor de alcaloides como la morfina, neurotransmisores, epinefrina, ácido p-cumárico, tiroxina, melanina pigmentada y catecolaminas. Desempeña un papel vital en la fotosíntesis.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
La L-tirosina se utiliza en productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y aditivos alimentarios. Es un precursor de alcaloides como la morfina, neurotransmisores, epinefrina, ácido p-cumárico, tiroxina, melanina pigmentada y catecolaminas. Desempeña un papel vital en la fotosíntesis.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine |
Punto de fusión | >300°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Beilstein | 392441 |
Índice Merck | 14,9839 |
Información de solubilidad | Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.19 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Densidad | 1.46 g/mL |