Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-tirosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
It is used as a medical and organic intermediate and as an important amino protective agent. It is also used to introduce t-Boc protect gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermediario médico y orgánico y como un importante agente amino protector. También se utiliza para introducir el gen protector t-Boc.
Solubilidad
Soluble en agua (3,685e+005 mg/l a 25 °C (est.)).
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza como un intermediario médico y orgánico y como un importante agente amino protector. También se utiliza para introducir el gen protector t-Boc.
Solubilidad
Soluble en agua (3,685e+005 mg/l a 25 °C (est.)).
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 166°C to 168°C |
Beilstein | 4725904 |
Información de solubilidad | Soluble in water (3.685e+005mg/L @ 25°C (est.)). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.71 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 25 g |
Rotación óptica | −6.8° (c=2 in Water) |