Learn More
L-(+)-valinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327686
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11327686
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11300.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
L-(+)-Valinol reacts with aldehydes and nitriles to form imines and oxazolines, respectively, for asymmetric synthesis. It is also used for preparation of 4-isopropyloxazolidinones, employed in stereocontrolled aldol and alkylation reactions, synthesis of chiral 2-thiazolidinethiones for aldol reactions, asymmetric alkylation of condensation product with keto acids, asymmetric reactions of its amidines and imines and oxidation of N-protected derivative to the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-(+)-valinol reacciona con aldehídos y nitrilos para formar iminas y oxazolinas, respectivamente, para la síntesis asimétrica. También se utiliza para la preparación de 4-isopropiloxazolidinonas, empleadas en reacciones aldólicas y de alquilación estereocontroladas, síntesis de 2-tiazolidinotionas quirales para reacciones aldólicas, alquilación asimétrica de producto de condensación con cetoácidos, reacciones asimétricas de sus amidinas e iminas y oxidación de derivado N-protegido al aldehído.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2026-48-4
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00064296
Clave InChI NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Valinol
Índice de refracción 1.4548
Densidad 0.926
Punto de ebullición 80°C to 81°C (8mmHg)
Punto de fusión 30°C to 35°C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Rotación óptica +17° (c=10 in Ethanol)
Sensibilidad Air sensitive
Beilstein 1719137
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 97%