Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
300 mm
900 mm
Anchura de la base (métrico):
300 mm
900 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
- Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
- Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
- Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
- Todos los modelos se fabrican conforme a DIN 12897
- Con los modelos más grandes, se recomienda el uso de un trinquete, que se conecta con una rueda de ajuste especial
- El trinquete está incluido
- Carga de funcionamiento dinámica máxima: 15 kg
- Carga de funcionamiento estática máxima de 60 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Altura (métrico) | Entre 90 y 470 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 300 mm |
| Anchura de la base (métrico) | 300 mm |
| Tamaño de rosca | M12 x 1,75 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur