Learn More
Bochem™ Clavija de laboratorio con perilla metálica
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
Anchura de la base (métrico):
130 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Todos los modelos se fabrican de conformidad con DIN 12897
- Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
- Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
- Diseño tipo tijera fabricado en acero 18/10
- Carga de funcionamiento dinámica máxima: 7kg
- Carga de funcionamiento estática máxima de 30 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Altura (métrico) | Entre 60 y 275 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 160 mm |
| Anchura de la base (métrico) | 130 mm |
| Tamaño de rosca | M8 x 1,25 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |