Learn More
OHAUS™ Lab Lift
OHAUS™ Lab Lift provides secure support for holding glassware at elevated positions.
Marca: OHAUS™ 30400007
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Especificaciones
Elevador de laboratorio | |
Abrazadera, soporte, elevador de laboratorio, CLR-LBLFTA010 | |
Plataforma de 102 × 102 (L × An) |
Aluminio | |
64 a 127 mm |