Learn More
Eagle Lab Packs with Screw-On Lid
Eagle Lab Packs are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
107.00€ - 257.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos |
Material | Polietileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17752308
|
Eagle
EDR16500YL |
75,7 L |
107.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17742308
|
Eagle
EDR1600SYL |
113 L |
122.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17762308
|
Eagle
EDR16570YL |
217 L |
257.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Eagle Lab Pack Drums are constructed of Yellow blow-molded, high-density polyethylene (HDPE) with UV inhibitors, are durable and lightweight, weather and chemical resistant, and screw-on lid
- Ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and cleanup of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration
- Lab Packs/Open Head Drums- for use with smaller non-damaged bottles, cans, carboys and 5-gallon pails of non-leaking hazardous materials - if leaking, must pack with sufficient sorbents for - NO FREE LIQUIDS
Especificaciones
Amarillo | |
Almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos | |
Polietileno |