Learn More
Papel Bond para salas limpias TexWrite™ 22
Papel Bond para salas limpias sin rellenos orgánicos
Marca: Texwipe TX5811
384.56 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.20000kg
Descripción
- Sin rellenos orgánicos
- Sin aglutinantes de látex naturales
- Alta resistencia y excelente resistencia al calor
- Excelente adhesión de tóner
- Envasado para salas limpias
- Bordes cortados con precisión
- Recuentos de partículas y niveles de sodio muy bajos
- Reducción de la contaminación iónica y metálica
- Compatible con tóner e impresión offset
- Se puede esterilizar en autoclave para su uso en ambientes estériles
Especificaciones
Azul | |
297 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
A4 |
297 x 210 mm | |
210 mm | |
Impresoras y fotocopiadoras láser de alta velocidad y servicio estándar |