Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
739.00€
Especificaciones
Color | Black |
---|---|
Material | HDPE |
Tipo | Laboratory Sink |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 190 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17987250
|
SymLine
118020 |
G 1.5 in. OD Thread |
739.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17937270
|
SymLine
118021 |
GL 25 Thread |
739.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17977250
|
SymLine
118024 |
Pipe 32 mm (OD), Vertical |
739.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17947270
|
SymLine
118025 |
Pipe 32 mm (OD), Angled |
739.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Made of dissipative PE-HD-EL
- Base with integrated slope for complete emptying
- Drain with removable sieve
Especificaciones
Black | |
HDPE | |
Laboratory Sink | |
400 x 300 x 190 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SymLine Lab Sink with Drain