Learn More
Epredia™ Diluyente de anticuerpos Lab Vision™ OP Quanto
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ML
Descripción
Consiga una tinción nítida al tiempo que reduce al mínimo la tinción de fondo con Diluyente de anticuerpos Thermo Scientific™ Lab Vision™ OP Quanto.
- Contiene un agente de estabilización de proteínas y conservantes.
- Adecuado para su uso como reactivo de control negativo durante la tinción inmunohistoquímica.
- Los anticuerpos concentrados se pueden diluir con la titulación adecuada especificada en la hoja de datos de anticuerpos individual o según lo determine el usuario, para lograr una tinción óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 125 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Tipo de producto | Diluyente de anticuerpos OP Quanto |
| Cantidad | 125 ml |
Para uso diagnóstico in vitro