Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD3 (Early T-Cell Marker) Rabbit Monoclonal Antibody,
Stain normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues with Epredia™ CD3 (Early T-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody.
202.00€ - 908.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3 |
---|---|
Clon | SP7 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12604737
|
Epredia™
RM-9107-S0 |
Concentrated | 100 μL |
202.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12644527
|
Epredia™
RM-9107-S1 |
Concentrated | 500 μL |
665.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12643707
|
Epredia™
RM-9107-S |
Concentrated | 1 mL |
908.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12623707
|
Epredia™
RM-9107-R7 |
Prediluted | 7 mL |
457.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12633707
|
Epredia™
RM-9107-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
735.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
This antibody reacts with the intracytoplasmic portion of the CD3 antigen expressed by T cells. It stains human T cells in both the cortex and medulla of the thymus and in peripheral lymphoid tissues. This antibody is suitable for staining normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.Host Species: Rabbit
Clone: SP7
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Horse, Dog and Cat. Others not tested.
Epitope: 156-168aa
Immunogen: A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the ε-chain of human CD3 protein
Positive Control: Jurkat cells, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Clone SP7 is excellent for staining of formal/paraffin.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
CD3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the epsilon-chain of human CD3 protein |
SP7 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |