Learn More
CD68/Macrophage Marker Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. p-4546757 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Supernatant
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.20 ml
1 ml
100 microlitros
12 ml
500 microlitros
7 ml
Código de producto. Cantidad Formulario Concentración unitSize
12641317 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12691317 100 μL Concentrated 1mg/mL 0.10 ml
12681317 200 μL Concentrated 1mg/mL 0.20 ml
12651317 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12621317 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 ml
12601327 7 mL Prediluted - 7 ml
12611327 12 mL Supernatant - 12 ml
7 options
Código de producto. 12641317
Marca: Epredia MS397P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
CD68 is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: KP1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cat and Rat. Does not react with pig, dog and chicken.
Epitope: Not determined
Immunogen: Subcellular fraction of human alveolar macrophages
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil, lymph node, or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD68/Macrophage Marker Ab-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KP1
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Subcellular fraction of human alveolar macrophages
Cantidad 100 μL
Estado normativo IVD
Disciplina de investigación Hematopoietic
Primario o secundario Primary
Especies diana Feline, Human, Non-human Primate, Rat
Formulario Concentrated
Isotype IgG1 κ