Learn More
Epredia™ Tampón H HIER Lab Vision™ (100X)
Código de producto. 12603987 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
9 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
135 ml
Código de producto. 12603987
Marca: Epredia™ TA135HBH
Realice la recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) en cortes de tejido incrustados en parafina y fijados con formol usando el tampón H HIER Epredia™ Lab Vision™ (100X).
Realice la recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) en cortes de tejido incrustados en parafina y fijados con formol usando el tampón H HIER Lab Vision™ Thermo Scientific™ (100X). Los cortes de tejido desparafinados pueden ser procesados a través del tampón HIER H, antes de la tinción manual o automatizada en un autotincionador Thermo Scientific.
  • Para uso diagnóstico in vitro
  • Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Dilución 100X
Tipo de producto HIER
Cantidad 9 x 15 mL
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH Desde 6 hasta 7
Estado normativo IVD
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: EDTA, tetrasodium EDTA, 2-methyl-3-isothiazolone, tris (hydroxymethyl) aminomethane, triton-X 100