Learn More
IGF-1R (α-subunit) Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ IGF-1R (α-Subunit) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marca:  Epredia MS-644-P1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12641897
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
IGF-1R (alpha-Subunit) Ab-4
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
Neuroscience
Human
IgG2a κ
Immunoprecipitation
24-60
Unconjugated
IGF-1R/3T3 mouse fibroblasts transfected with human type I IGF-receptor cDNA
RUO
Primary
Concentrated
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
IGF-1R (α-subunit) Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 500μL; 200μg/mL; Unlabeled; Purified with BSA and azide