Learn More
Epredia™ Medio de montaje acuoso Lab Vision™ PermaFluor™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ML
6 ML
Descripción
Amplíe la intensidad de FITC en microscopia de fluorescencia con el medio de montaje acuoso Thermo Scientific™ Lab Vision™ PermaFluor™.
- Reduce la pérdida de intensidad
- Inmoviliza el cubreobjetos de vidrio sobre el corte de tejido
Condiciones de almacenamiento Almacenar entre 2 ° y 8 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C |
| Volumen (métrico) | 6 mL |