Learn More
Epredia™ Soluciones para la recuperación de epítopos inducida por calor y desparafinación Lab Vision™ PT Module™ (100X)
Código de producto. p-4532330 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
pH:
6
8
9
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ML
250 ml
Código de producto. 12633967
Marca: Epredia™ TA125PM1X
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice la recuperación de epítopos inducida por calor (HIER) en secciones de tejido incluidas en parafina fijadas en formol con las soluciones para la recuperación de epítopos Epredia™ Lab VisionTM PT ModuleTM.
Realice la recuperación de epítopos inducida por calor (HIER) en secciones de tejido incluidas en parafina fijadas en formol montadas en portaobjetos de vidrio de microscopio con las soluciones para la recuperación de epítopos inducida por calor y desparafinación Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™.
  • Solución madre 100X
  • Diluya con 100 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
  • Diseñada para su uso con el Pretreatment Module™
  • Disponible en citrato, ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o Tris-HCl a varios niveles de pH
Condiciones de almacenamiento: guarde el producto a temperatura ambiente. Estable durante un máximo de 18 meses. No contiene conservantes. Para períodos de más de tres meses, conservar a entre 2 y 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Dilución 100X
Tipo de producto HIER
Cantidad 125 mL
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 6