Learn More
Epredia™ Tampón Tris-HCl Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X)
Código de producto. p-4532333 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
125 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
50 ML
500 ml
Código de producto. 12678286
Marca: Epredia™ AP9005050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore la reactividad de ciertos anticuerpos en tejidos fijados en formol con el tampón Tris-HCl Epredia™ Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X).
  • Solución madre 100X
  • Tampón Tris-HCl de 100 mM, pH 10,0
  • Diluya con 10 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
Condiciones de almacenamiento Almacenar a 2-8 °C. Estable durante un máximo de 18 meses. No contiene conservantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 ° a 8 °C.
Dilución 10X
Tipo de producto HIER
Cantidad 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 10
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris-HCl Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride