Learn More
Heathrow Scientific™ Soporte de paños de laboratorio
GREENER_CHOICE
Admite cajas de paños de laboratorio como Kimwipes™ y otras marcas importantes. El soporte de paños de laboratorio Heathrow Scientific™ se puede montar en cualquier lugar donde se necesiten paños de laboratorio.
20.30€ - 39.80€
Especificaciones
Tipo de producto Labwipe Holder
Color Transparente
Admite Labwipes
Material Acrílico
No. of Compartments 1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Mounting Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Mounting Precio Cantidad y disponibilidad  
12377619
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Heathrow Scientific™
HS234521
Pequeño 118 x 122 x 84 mm Cinta de doble cara
20.30€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12387619
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Heathrow Scientific™
HS234522
Grande 320 x 127 x 97 mm Montaje con tornillos
39.80€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los soportes acrílicos transparentes se adaptan a cajas de paños de laboratorio pequeños o grandes.
  • Montaje en estante o pared
  • La versión más pequeña se acopla con cinta adhesiva doble y la más grande con tornillos
  • Material de montaje incluido
Especificaciones
Especificaciones
Labwipe Holder
Labwipes
1
Materiales de montaje
Transparente
Acrílico
Side Loading
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Heathrow Scientific™ Soporte de paños de laboratorio