Learn More
Labconco™ 1,23 m (4 pies)Campana de laboratorio Protector™ Premier™
Código de producto. 15926150 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Incluye:
2 servicios y dúplex, sin ventilador
Sin ventilador
Válvulas de servicio:
2 accesorios de servicio
Sin accesorios de servicio
Tensión:
100/115 V
208/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15926150
Marca: Labconco™ 100400002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La campana de laboratorio Labconco Protector™ Premier™ es adecuada para aplicaciones de química general.
Incorpora un interior elegante con un revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una sola pieza.
  • El poliéster reforzado con fibra de vidrio especialmente formulado ofrece corrosión, resistencia al fuego y limpieza sencilla
  • Incorpora muchas características que mejoran la contención, incluida la tecnología Clean-Sweep™ y la lámina de aire Eco-Foil™
  • Las pruebas confirman que la campana Protector Premier cumple con el estándar SEFA-1 de una campana de baja velocidad y alto rendimiento y que puede funcionar tan bajo como 60 fpm
  • Ranuras Cord-Keeper™ en los lados izquierdo y derecho de la lámina de aire
  • Exterior de acero con revestimiento de polvo blanco glaciar resistente a la corrosión
  • Guillotina vertical de vidrio de seguridad templado con asa de guillotina con revestimiento de polvo
  • Paneles frontales y laterales extraíbles y paneles de acceso de servicio frontales
  • Se ofrece para su uso con un ventilador ubicado de forma remota o con un ventilador integrado
  • Altura 95,3 cm desde la superficie de trabajo hasta el panel del cabezal
  • Iluminación LED
  • Conexión de escape de fibra de vidrio moldeada de 32,54 cm (12,81 pulg.) de D.I.
Especificaciones
Tipo de producto Campana de laboratorio
Recubrimiento Polvo
Tipo de iluminación LED
Material Acero con pintura en polvo
Línea de productos Protector Premier
Amperaje 10 A
Certificaciones/conformidad ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
Fondo (imperial) 31,7 in
Fondo (métrico) 80,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 48 x 31.7 x 59 in.
Caudal 450 cfm
Altura (imperial) 59 in
Altura de la abertura de la guillotina (imperial) 18 in
Altura (métrico) 149,9 cm
Hertz 50/60 Hz
Incluye 2 servicios y dúplex, sin ventilador
Material de revestimiento Fibra de vidrio
Válvulas de servicio 2 accesorios de servicio
Tensión 100/115 V
Peso (imperial) 325 lb
Peso (métrico) 147 kg
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 121,9 cm