Learn More
Labconco 500, 750 y 1000 ml de junta de matraz Lyph-Lock
La junta de caucho de silicona flexible sujeta la parte superior e inferior del matraz de Lyph-Lock.
Marca:  Labconco 7559400
Código de producto. 15163055
  • 129.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La junta de caucho de silicona flexible sujeta la parte superior e inferior del matraz de Lyph-Lock. El anillo se mantiene unido de forma segura durante la precongelación y liofilización. Los matraces de vidrio soportan una temperatura máxima de 490 ºC. Las juntas soportan una temperatura máxima de 450 ºC.
Especificaciones
Especificaciones
0,5 libras
0,2 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labconco 500, 750 y 1000 ml de junta de matraz Lyph-Lock >