Learn More
Concentrador de vacío centrífugo CentriVap resistente al ácido Labconco
Tienda Labconco Corporation Productos
Descripción
Mediante la fuerza centrífuga, el vacío y el calor controlado, el concentrador de vacío CentriVap resistente al ácido concentra rápidamente varias muestras pequeñas que contienen productos químicos como 0,1 a 1 % de TFA, ácido clorhídrico, ácido acético, ácido hidrobrómico, hidróxido de amonio e hidróxido de sodio. Los componentes de la vía de vapor están fabricados con materiales resistentes a la corrosión para una larga vida útil.
- Acero inoxidable pulido y exterior de acero con revestimiento de epoxi blanco con detalles en azul.
- Tapa de vidrio.
- Cierre de tapa con sensor de seguridad.
- Junta de tapa sin fenol.
- Cámara de aluminio con revestimiento de PTFE con eje Hastelloy.
- 300Calentador de vatios.
- Programación controlada por microprocesador para tiempo de ejecución entre 1 y 999 minutos, calentamiento de apagado a alto (100 °C) en incrementos de un grado y tiempo de calentamiento de 1 a 999 minutos. La memoria almacena de 1 a 9 programas.
- Pantalla LCD para mostrar el número de programa, la temperatura real y ajustada, el tiempo de calentador restante y el tiempo de funcionamiento restante.
- Panel de control con botón RUN/STOP, botón PREHEAT, botón SELECT de punto de ajuste, botones de aumento o disminución de valores y 3 botones de inicio rápido.
- El movimiento centrífugo se proporciona por un motor sin escobillas capaz de alcanzar hasta 1725 rpm.
- Sistema de parada rápida para detener la bomba de vacío, abrir la válvula para purgar el aire de la cámara y detener el rotor en segundos después de que finalice el tiempo o se pulse el botón RUN/STOP.
- Válvula de liberación automática de vacío.
- El retardo de vacío integrado permite al rotor alcanzar velocidad antes de aplicar el vacío.
- Alarma sonora para señalizar la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
- 1Racor de manguera de aluminio de DE de 12,7 mm (1/2 pulgadas) para la conexión a tubos de vacío. La bomba de vacío no está incluida.
- Puerto de vacío con racor de desconexión rápida para tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas).
- 115 Los modelos de voltios tienen una toma eléctrica de 115 voltios en la parte trasera para conectar la bomba de vacío complementaria al sistema.
- Los modelos de 230 voltios tiene una toma eléctrica ICE inversa en la parte trasera para conectar la bomba de vacío complementaria al sistema.
- Los modelos de 115 voltios tienen un cable de 1,98 m (6,5 pies) y 3 cables con enchufe NEMA 5-15.
- Los modelos de 230 voltios tienen un cable de 2,4 m (8 pies) con enchufe NEMA 6-15.
- Dimensiones generales con tapa cerrada: 37,3 × 49,0 × 29,7 cm (14,7 × 19,3 × 11,7 pulgadas) (An × F ×Al).
- Peso real: 20 kg (45 lb) Peso con embalaje de 65 libras (29 kg).
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cámara | Aluminio con revestimiento de PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 358,14 × 551,18 × 421,64 mm (14,7 × 19,3 × 11,7 pulgadas [An × F × Al]) |
| Anchura (imperial) | 14.7 in. |
| Anchura (métrico) | 37.3 cm |
| Altura (imperial) | 11.7 in. |
| Altura (métrico) | 29.7 cm |
| Fondo (imperial) | 19.3 in. |
| Fondo (métrico) | 49 cm |
| Peso (imperial) | 65,0 lb |
| Peso (métrico) | 29,0 kg |