Learn More
Labconco™ Embudo California Büchner
Para su uso con aparatos de fibra cruda Labconco.
Marca: Labconco™ 5510000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
De acero inoxidable y polietileno, el embudo Buchner de dos piezas se modifica mediante la adición de una pantalla de acero inoxidable de 200 mallas sellada térmicamente firmemente en la parte inferior de la parte superior.Especificaciones
Polietileno | |
Aparatos de fibra cruda |