Learn More
Labconco™ Campanas de laboratorio Basic™
Para áreas con techos bajos o pasillos estrechos, elija la campana de laboratorio Labconco Basic™ cuando vaya a su laboratorio.
8800.00€ - 9485.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL |
---|---|
Color | Blanco glaciar |
Fondo (imperial) | 25 in |
Fondo (métrico) | 63,5 cm |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Incluye | Tensión | Opciones de configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Incluye | Tensión | Opciones de configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15912481
|
Labconco™
2246501 |
70 in | Ventilador integral a prueba de explosiones | 230 V | Montado por completo |
9485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15860378
|
Labconco™
2246301 |
70 in | Ventilador integral | 220 V | Montado por completo |
8800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Para áreas con techos bajos o pasillos estrechos, elija la campana de laboratorio Labconco Basic™ cuando vaya a su laboratorio.
- Diseño de flujo de aire de derivación
- El indicador recubierto de epoxi duradero exterior e interior de acero calibre 16 resiste la exposición a productos químicos
- Iluminación LED
- Guillotina de vidrio de seguridad templado vertical
- Deflector ajustable de dos piezas
- Lámina de aire curva
- Panel de accesorios del lado derecho preparado de fábrica para aceptar hasta tres accesorios de servicio, un dúplex eléctrico y un monitor de flujo de aire (los kits se venden por separado)
- Pared interior derecha preparada en fábrica para un colector y torreta (el kit de colector y torreta se vende por separado)
- Acero recubierto de epoxi de 26,18 cm (10,31 pulg.). Conexión de escape de D.E.
Información de órdenes
Exterior, P. x Al.:64 x 122 cm (25 x 48 pulg.)Añadir 12,7 cm (5 pulg) a la altura para modelos con ventilador integrado.Disponible con ventilador o sin él.El ventilador puede montarse en el revestimiento de la campana, encima de la campana o en una ubicación remota del techo.
Especificaciones
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
Blanco glaciar | |
25 in | |
63,5 cm |