Learn More
Labconco™ Sistema de concentración al vacío resistente al ácido CentriVap™
Ofrezca la máxima velocidad de procesamiento de hasta 148 muestras a la vez
Marca:  Labconco™ 7983014
Detalles adicionales : CAS : 74-98-6 Peso : 50.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12643105
  • 19250.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Includes: Concentrador de vacío de sobremesa resistente al ácido con tapa de vidrio (7810016), trampa de frío (7811020), recipiente transparente (7460900), inserto de ácido (7814800), rotor resistente al ácido de 12-13 mm (7397605), trampa de vidrio, tubos de vacío, 6 abrazaderas
Requires : Bomba de vacío de paletas giratorias o de diafragma
Descripción
Descripción
Offer maximum throughput processing upto 148 samples at once
Concentrador de vacío:
  • tipo de sobremesa resistente a ácidos con tapa de vidrio
  • Acero inoxidable pulido y exterior de acero con revestimiento de polvo blanco con detalles en azul
  • Calentador de 300 W con calentamiento de OFF (apagado) a HI (alto) (100 °C) en incrementos de un grado y tiempo de calentamiento de 1 a 999 minutos
  • Cámara con revestimiento de PTFE con eje Hastelloy
Trampa de frío:
  • El sistema de refrigeración sin CFC/HCFC con compresor de 1/3 hp reduce la trampa de frío a - 50 °C
  • Gráfico de temperatura que se ilumina en verde cuando la bobina del colector alcanza la temperatura de funcionamiento
Certifications
Marca CE (modelo de 230 V, 50 Hz)
Compliance
Listado ETL (modelo de 115 V)
Especificaciones
Especificaciones
CE
Concentrador resistente a ácido con tapa de vidrio, trampa de frío, recipiente transparente, inserto de ácido, rotor resistente a ácido de 12 a 13 mm, trampa de vidrio y tubos de vacío y 6 abrazaderas
Diafragma o paleta giratoria
Sobremesa
230 V
50 Hz
Vidrio
Schuko
148,0
230 V/50 Hz
4 A