Learn More
Labconco™ Sistemas de concentración CentriVap™: Trampa de frío de -50 °C
Trampa fría para su uso con el concentrador de sobremesa Labconco CentriVap
Marca: Labconco™ 7811030
4345.24 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Proteja la bomba de vacío al capturar la humedad, vapores y gases corrosivos conforme se evaporan de las muestras
- Refrigerante sin CFC respetuoso con el medio ambiente
- El condensador de acero inoxidable recoge 4 l de líquido, acepta inserto de vidrio opcional (16-315-61) para productos corrosivos
- El drenaje resistente a la corrosión acelera la limpieza
- El piloto READY (listo), se ilumina a - 40 °C para indicar que las condiciones de concentración son correctas
Información de órdenes
Disponible en modelos de 115 V y 230 V
Compliance
Aprobaciones ETL, ETL-C y CE
Especificaciones
CE, ETL, ETL-C | |
- 50 °C | |
Compresor 1/3 hp, colector de acero inoxidable de 4 l, tapa acrílica con dos conexiones de desconexión rápida, puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon, pinza de puesta a tierra e interruptor de encendido/apagado | |
- 40 °C | |
Sobremesa | |
36,8 cm | |
35 cm | |
61,4 cm | |
36 kg | |
230 V | |
50 Hz |
Acrylic | |
Sistema concentrador acuoso | |
Acero inoxidable, tapa acrílica | |
NEMA 6-15 | |
14,5 in | |
13,8 in | |
24,2 in | |
80 lb | |
230 V/50 Hz | |
2,4 A |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Labconco™ Sistemas de concentración CentriVap™: Trampa de frío de -50 °C > Trampa de frío; 230 V, 50 Hz, 2,4 A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido