Learn More
Labconco™ CentriVap™ Concentration Systems: Ultra-Low (-84°C) Cold Trap
For use with Labconco CentriVap Benchtop Concentrator
8765.00€
Especificaciones
Certificaciones | CE, ETL, ETL-C |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | - 84 °C |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de concentración de disolventes de punto de congelación bajo |
Incluye | Compresor 1/3 hp, colector de acero inoxidable de 4 l, tapa acrílica con dos conexiones de desconexión rápida, puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon, pinza de puesta a tierra e interruptor de encendido/apagado |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Amperaje | Requisitos eléctricos | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Amperaje | Requisitos eléctricos | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10523693
|
Labconco™
7460030 |
6 A | 230 V/50 Hz | 50 Hz | 230 V |
8765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Protect vacuum pump by trapping moisture, vapors and corrosive fumes as they evaporate from samples
- Environment-friendly, CFC-free refrigerant
- Stainless-steel condenser collects 4L of liquid, accepts optional glass insert (16-315-61) for corrosives
- Corrosion-resistant drain speeds cleanup
- READY light illuminates at -40°C, indicating concentration conditions are right
Información de órdenes
Available in 115V and 230V models.
Compliance
ETL, ETL-C, and CE listed
Especificaciones
CE, ETL, ETL-C | |
Sistema de concentración de disolventes de punto de congelación bajo | |
Acero inoxidable | |
Sobremesa | |
36,8 cm | |
53,1 cm | |
55,9 cm | |
64 kg |
- 84 °C | |
Compresor 1/3 hp, colector de acero inoxidable de 4 l, tapa acrílica con dos conexiones de desconexión rápida, puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon, pinza de puesta a tierra e interruptor de encendido/apagado | |
- 65 °C | |
14,5 in | |
20,9 in | |
22 pulg | |
142 lb |