Learn More
Labconco™ Adaptadores de matraz Fast-Freeze™
Código de producto. p-146914 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,5/0,75 pulg
0,75 in
Material:
Acero inoxidable
Vidrio de borosilicato
Modelo:
Codo de 45°
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15183025
Marca: Labconco™ 7545000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conectar matraces Fast-Freeze™ con válvulas de liofilización
  • Los matraces de 40 y 80 ml son de 12,7 mm (0,5 pulgadas) o de 12,7 mm a 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 pulgadas)
  • Los matraces más grandes se ajustan a un tamaño de 19,05 mm (0,75 pulgadas) o a un extremo grande de entre 12,7 y 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 pulgadas)
Especificaciones
Tipo Adaptador para liofilización
Material Vidrio de borosilicato
Modelo Recto
Para utilizar con (aplicación) Para conectar matraces Fast Freeze™ con válvulas de liofilización
Para utilizar con (equipo) Matraz Fast Freeze™
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 1,27 cm
Altura (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 1.27 cm
Longitud (imperial) 3.25 in.
Longitud (métrico) 8.26 cm
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,2 kg