Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
1200 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires
Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a válvulas de liofilización: los matraces de 40 y 80 ml utilizan un adaptador de 1.3 cm (0.5 pulg); los tamaños mayores utilizan un adaptador de 1.9 cm (0.75 pulg).–
Manejo fácil y carga rápida
- Vidrio de borosilicato plano
- Las partes superiores a presión de caucho de silicona proporcionan un sellado de alto vacío fiable
- Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
- Sin piezas pequeñas que se pierden fácilmente
- Amplias aberturas
- Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
- Compatible con las principales marcas de equipos, incluidas Labconco y Virtis™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 2,32 in |
| Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) | 1,9 cm |
| Capacidad (métrico) | 300 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Compatible con todas las principales marcas de equipos de liofilización |
| Altura (imperial) | 5,7 in |
| Altura (métrico) | 14,5 cm |
| Tipo de producto | Matraz |
| Peso (imperial) | 1,5 lb |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |