Learn More
Labconco™ Campanas extractoras de vapores 30 de fibra de vidrio: modelos internacionales
Campanas extractoras compactas con flujo de aire de derivación para una extracción eficaz de vapor
6105.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Campana extractora |
---|---|
Recubrimiento | Epoxi |
Tipo de iluminación | LED |
Material | Acero con revestimiento de epoxi |
Certificaciones/conformidad | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Presión | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Presión | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15113867
|
Labconco™
3030001 |
52 in | 526 m3/4 (310 cfm) a 0,30 cm (0,12 pulg), máx. H20 a 100 fpm | 122 lb |
6105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Diseñadas para espacios de trabajo pequeños: tamaño es de solo 76,2 cm²Montaje seguro en la cabina de base o soporte, carro de laboratorio o sobremesa (disponibles por separado).
- Lámina de aire pivotante
- Deflector preconfigurado con índice de propagación de llama inferior a 25 según ASTM™ E-84
- La guillotina se abre 50,8 cm (20 pulg) y proporciona una altura de visualización de 71 cm (28 pulg)
- Guillotina vertical de vidrio de seguridad templado de 4,8 mm (0,19 pulg) de grosor con mango de aluminio recubierto de polvo
- Collar de escape con D. I. de 17 cm(6,69 pulg)
- Revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una pieza
- El panel de accesorios acepta hasta tres accesorios de servicio, un dúplex eléctrico y un monitor de flujo de aire (se venden por separado)
- Interruptores de luz y ventilador precableados (excepto en el modelo a prueba de explosiones, para cumplir los códigos locales)
- El modelo a prueba de explosiones incluye un ventilador a prueba de explosiones de 1/4hp instalado en fábrica aprobado para el grupo D de clase I y los grupos E, F y G de clase II
- Iluminación LED
La División Fisher Services ofrece varios tipos de contratos de asistencia técnica para el equipo que aquí se describe.Para obtener información detallada sobre estos contratos, las reparaciones de los equipos y los servicios de calibración, consulte la portada del catálogo.Para obtener asistencia inmediata, llame al número de teléfono 1-800-395-5442.
Información de órdenes
Para 230 V a 50 Hz.An. x Al.:76,2 x 76,5 cm.Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Certifications
Aprobación ETL
Compliance
Conforme a SEFA 1-2005, NFPA 45-204, ASTM™ E-84-01, ASHRAE™ 110-95, ANSI™ Z9.5-2003, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2, UL 1805
†A 100 fpm de velocidad facial (310 cfm).
‡Ventilador remoto necesario (disponible por separado).
Especificaciones
Campana extractora | |
LED | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
30,2 in | |
310 cfm | |
50 Hz | |
230 V | |
76,2 cm |
Epoxi | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
Blanco glaciar | |
76,6 cm | |
20 in | |
Fibra de vidrio | |
30 in |