Learn More
Labconco™ Sistema de escape portátil FilterMate™
El sistema de escape portátil Labconco FilterMate™ elimina polvos, partículas o vapores peligrosos de la corriente de aire de escape, devolviendo el aire filtrado al medioambiente.
4485.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sistema de escape |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Caudal | 250 cfm |
Hertz | 50 Hz |
Tensión | 230 V |
Includes: 8 ft. of 5 in. I.D. gray flexible hose, two clamps and one 5 in. O.D. Upper Transition Adaptor for connection to Demonstration Hood, XPert Balance Enclosure, Protector XVS Ventilation Station or Protector Work Station.
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Hertz | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Hertz | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10132444
|
Labconco™
3970020 |
14 x 23 x 22,7 in (36 x 58 x 58 cm) | 50 Hz | 230 V |
4485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Accesorio para la campana de demostración, la carcasa de equilibrio XPert, la estación de ventilación Protector XVS o la estación de trabajo Protector.
- Carcasa compacta y resistente a la corrosión de color blanco glaciar y gris claro, polvo seco, acero recubierto de epoxi con patas de goma
- Utiliza filtro HEPA, filtro a base de carbono o una combinación de ambos filtros
- Propulsor motorizado de velocidad variable que no produce chispas, ajustable para optimizar los flujos de aire
- El pleno de presión negativa rodea el propulsor de presión positiva para capturar y volver a filtrar el aire sin filtrar
- El interruptor basculante montado en la parte delantera controla la alimentación del soplador
- Tomacorriente auxiliar montado en la parte trasera para conexión al monitor de flujo de aire
- Adecuado para carcasas de 61 cm, 91,3 cm y 121,9 cm (2 pies, 3 pies y 4 pies) x 57,8 cm (22,75 pulg). (An. x Al.)
- Incluye un cable eléctrico de 3 hilos IEC con enchufe
Modelos para su uso con filtro HEPA
- Incluye un sistema de eliminación de filtros con bolsa de entrada real para retirar y reemplazar el filtro de forma segura sin desconectar la manguera
- Eficacia de filtro:CFM 250
Eficacia del filtro:250 CFM
Modelos para su uso con filtros HEPA y a base de carbono
Eficacia del filtro:CFM 200
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1
Especificaciones
Sistema de escape | |
250 cfm | |
230 V | |
22,7 kg |
CE | |
50 Hz | |
50 lb |