Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo plana
Amplíe su espacio de trabajo con la superficie de trabajo plana Labconco, perfecta cuando se combina con las campanas extractoras de fibra de vidrio 30 y Basic™ de Labconco
2635.00€
Especificaciones
Estilo de corte Sin recorte
Fondo (imperial) 30 in
Fondo (métrico) 76 cm
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3 cm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Anchura (imperial) Anchura (métrico) Peso (imperial) Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (imperial) Anchura (métrico) Peso (imperial) Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16647142
Ver documentos
Labconco™
4882804
72 in 183 cm 205 lb 93 kg N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
Amplíe su espacio de trabajo con la superficie de trabajo plana Labconco, perfecta cuando se combina con las campanas extractoras de fibra de vidrio 30 y Basic™ de Labconco
Instale cabinas de almacenamiento encima de Labconco Protector™ y soportes de base de altura ajustables.
  • Colocar encima de las dos cabinas una base estándar Protector para ofrecer un soporte preciso
  • Superficies de trabajo planas de epoxi sólidas
Especificaciones
Especificaciones
Sin recorte
76 cm
3 cm
Superficie de trabajo plana
Epoxi
30 in
1,25 in
30 in
Negro
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Labconco™ Superficie de trabajo plana